Imprimer
3-Acetyl-4-fluorobenzoic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC910947-1G PC910947-5G
APOSPC910947-1GEA 255 EUR
APOSPC910947-1G APOSPC910947-5G
3-Acetyl-4-fluorobenzoic acid 97%
3-Acetyl-4-fluorobenzoic acid
Formule: C₉H₇FO₃
Poids moléculaire: 182.148 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22493249
Numéro CAS: 1505662-44-1