Imprimer
1,1,1-trifluoro-3-(pyridin-2-yl)propan-2-one 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC910936-1G PC910936-5G PC910936-10G
APOSPC910936-1GEA 145 EUR
APOSPC910936-1G APOSPC910936-5G APOSPC910936-10G
1,1,1-trifluoro-3-(pyridin-2-yl)propan-2-one 98%
1,1,1-trifluoro-3-(pyridin-2-yl)propan-2-one
Formule: C₈H₆F₃NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00487346
Numéro CAS: 370-06-9