Imprimer
3-Chloro-1-(4-fluorophenyl)propan-1-ol 96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC910933-1G PC910933-5G
APOSPC910933-1GEA 270 EUR
APOSPC910933-1G APOSPC910933-5G
3-Chloro-1-(4-fluorophenyl)propan-1-ol 96%
3-Chloro-1-(4-fluorophenyl)propan-1-ol
Formule: C₉H₁₀ClFO
Poids moléculaire: 188.627 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD14529705
Numéro CAS: 31736-75-1