Imprimer
[3-(2-Fluorophenyl)-1,2,4-oxadiazol-5-yl]methanamine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC910925-1G PC910925-5G
APOSPC910925-1GEA 248 EUR
APOSPC910925-1G APOSPC910925-5G
[3-(2-Fluorophenyl)-1,2,4-oxadiazol-5-yl]methanamine 98%
[3-(2-Fluorophenyl)-1,2,4-oxadiazol-5-yl]methanamine
Formule: C₉H₈FN₃O
Poids moléculaire: 193.178 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08899396
Numéro CAS: 919017-55-3