Imprimer
[3-(3-Fluorophenyl)-1,2,4-oxadiazol-5-yl]methanamine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC910922-1G PC910922-250MG
APOSPC910922-1GEA 502 EUR
APOSPC910922-1G APOSPC910922-250MG
[3-(3-Fluorophenyl)-1,2,4-oxadiazol-5-yl]methanamine 98%
[3-(3-Fluorophenyl)-1,2,4-oxadiazol-5-yl]methanamine
Formule: C₉H₈FN₃O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09034253
Numéro CAS: 937651-13-3