Imprimer
2-(Chloromethyl)-3-fluoroanisole 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC910910-1G PC910910-5G
APOSPC910910-1GEA 219 EUR
APOSPC910910-1G APOSPC910910-5G
2-(Chloromethyl)-3-fluoroanisole 95%
2-(Chloromethyl)-3-fluoroanisole
Formule: C₈H₈ClFO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13185598
Numéro CAS: 339586-05-9