Imprimer
4-(4-Fluorophenyl)-2-methylthiazole 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC910856-1G PC910856-5G
APOSPC910856-1GEA 168 EUR
APOSPC910856-1G APOSPC910856-5G
4-(4-Fluorophenyl)-2-methylthiazole 98%
4-(4-Fluorophenyl)-2-methylthiazole
Formule: C₁₀H₈FNS
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00518914
Numéro CAS: 450-29-3