Imprimer
8-Bromo-6-fluorochroman-4-one 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC910812-100MG PC910812-250MG
APOSPC910812-100MGEA 60.9 EUR
APOSPC910812-100MG APOSPC910812-250MG
8-Bromo-6-fluorochroman-4-one 97%
8-Bromo-6-fluorochroman-4-one
Formule: C₉H₆BrFO₂
Poids moléculaire: 245.045 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11104781
Numéro CAS: 1092350-87-2