Imprimer
3'-Fluoro-4'-methoxypropiophenone
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-(3-Fluoro-4-methoxyphenyl)propan-1-one, 2-Fluoro-4-propanoylanisole
PC9108-1G PC9108-50MG PC9108-250MG PC9108-500MG PC9108-5G
APOSPC9108-1GEA 249 EUR
APOSPC9108-1G APOSPC9108-50MG APOSPC9108-250MG APOSPC9108-500MG APOSPC9108-5G
3'-Fluoro-4'-methoxypropiophenone
3'-Fluoro-4'-methoxypropiophenone
Formule: C₁₀H₁₁FO₂
Point d'ébullition: 160…162 °C (15 mm Hg)
Point de fusion: 81…86 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01814881
Numéro CAS: 586-22-1