Imprimer
5-Bromo-4-methoxy-2-(trifluoromethyl)pyridine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC910758-1G PC910758-250MG
APOSPC910758-1GEA 854 EUR
APOSPC910758-1G APOSPC910758-250MG
5-Bromo-4-methoxy-2-(trifluoromethyl)pyridine 95%
5-Bromo-4-methoxy-2-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₇H₅BrF₃NO
Poids moléculaire: 256.02 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18257659
Numéro CAS: 1256790-33-6