Imprimer
1,1,1-Trifluoro-3-(pyridin-2-yl)propan-2-amine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC910753-1G PC910753-250MG
APOSPC910753-1GEA 806 EUR
APOSPC910753-1G APOSPC910753-250MG
1,1,1-Trifluoro-3-(pyridin-2-yl)propan-2-amine 98%
1,1,1-Trifluoro-3-(pyridin-2-yl)propan-2-amine
Formule: C₈H₉F₃N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11178764
Numéro CAS: 1094372-75-4