3-(2-Fluoropyridin-3-yl)propanoic acid 96%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₈H₈FNO₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD18803197 Numéro CAS: 944998-14-5 |