Imprimer
7-Fluoro-1,3-dihydroquinazoline-2,4-dione 96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 7-Fluoroquinazoline-2,4(1H,3H)-dione
PC910746-1G PC910746-5G
APOSPC910746-1GEA 36.4 EUR
APOSPC910746-1G APOSPC910746-5G
7-Fluoro-1,3-dihydroquinazoline-2,4-dione 96%
7-Fluoro-1,3-dihydroquinazoline-2,4-dione
Formule: C₈H₅FN₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09954843
Numéro CAS: 76088-98-7