Imprimer
7-Fluoro-6-methoxy-3H-quinazolin-4-one 96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC910741-1G PC910741-250MG
APOSPC910741-1GEA 940 EUR
APOSPC910741-1G APOSPC910741-250MG
7-Fluoro-6-methoxy-3H-quinazolin-4-one 96%
7-Fluoro-6-methoxy-3H-quinazolin-4-one
Formule: C₉H₇FN₂O₂
Poids moléculaire: 194.162 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD23105805
Numéro CAS: 869475-52-5