Imprimer
8-Fluoro-4-methyl-1H-quinolin-2-one 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC910722-1G PC910722-250MG
APOSPC910722-1GEA 828 EUR
APOSPC910722-1G APOSPC910722-250MG
8-Fluoro-4-methyl-1H-quinolin-2-one 98%
8-Fluoro-4-methyl-1H-quinolin-2-one
Formule: C₁₀H₈FNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22373149
Numéro CAS: 5279-86-7