Imprimer
6-Chloro-2-fluoropyridine-3-carbaldehyde 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC910712-1G PC910712-250MG
APOSPC910712-1GEA 353 EUR
APOSPC910712-1G APOSPC910712-250MG
6-Chloro-2-fluoropyridine-3-carbaldehyde 97%
6-Chloro-2-fluoropyridine-3-carbaldehyde
Formule: C₆H₃ClFNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16556251
Numéro CAS: 1093880-37-5