2-Fluoro-4-(pyrrolidin-1-yl)pyridine 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₉H₁₁FN₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD20491454 Numéro CAS: 1352318-60-5 |