Imprimer
7-Fluoro-1-methyl-1H-indole-2,3-dione 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC910563-1G PC910563-5G
APOSPC910563-1GEA 24.4 EUR
APOSPC910563-1G APOSPC910563-5G
7-Fluoro-1-methyl-1H-indole-2,3-dione 95%
7-Fluoro-1-methyl-1H-indole-2,3-dione
Formule: C₉H₆FNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD21984607
Numéro CAS: 875003-43-3