Imprimer
5-Bromo-7-fluorochroman-4-one 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC910388-100MG PC910388-250MG
APOSPC910388-100MGEA 46.4 EUR
APOSPC910388-100MG APOSPC910388-250MG
5-Bromo-7-fluorochroman-4-one 95+%
5-Bromo-7-fluorochroman-4-one
Formule: C₉H₆BrFO₂
Poids moléculaire: 245.045 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18208093
Numéro CAS: 1260008-29-4