Imprimer
4-Chloro-2-methyl-5-(trifluoromethyl)aniline 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC910371-1G PC910371-250MG
APOSPC910371-1GEA 481 EUR
APOSPC910371-1G APOSPC910371-250MG
4-Chloro-2-methyl-5-(trifluoromethyl)aniline 95%
4-Chloro-2-methyl-5-(trifluoromethyl)aniline
Formule: C₈H₇ClF₃N
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09907679
Numéro CAS: 1379346-32-3