Imprimer
2-Hydroxy-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC910312-1G PC910312-5G
APOSPC910312-1GEA 377 EUR
APOSPC910312-1G APOSPC910312-5G
2-Hydroxy-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 98%
2-Hydroxy-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Formule: C₈H₅F₃O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18397426
Numéro CAS: 1071156-25-6