Imprimer
Ethyl 2-fluoro-5-hydroxybenzoate 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC910289-1G PC910289-5G
APOSPC910289-1GEA 219 EUR
APOSPC910289-1G APOSPC910289-5G
Ethyl 2-fluoro-5-hydroxybenzoate 95%
Ethyl 2-fluoro-5-hydroxybenzoate
Formule: C₉H₉FO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12406844
Numéro CAS: 1214387-36-6