Imprimer
2,2-Difluoro-1,3-benzodioxol-4-ol 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC910274-1G PC910274-250MG
APOSPC910274-1GEA 364 EUR
APOSPC910274-1G APOSPC910274-250MG
2,2-Difluoro-1,3-benzodioxol-4-ol 95%
2,2-Difluoro-1,3-benzodioxol-4-ol
Formule: C₇H₄F₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18451422
Numéro CAS: 126120-86-3