Imprimer
4,5-Difluoro-2-methoxyphenol 96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC910258-100MG PC910258-1G PC910258-250MG
APOSPC910258-100MGEA 183 EUR
APOSPC910258-100MG APOSPC910258-1G APOSPC910258-250MG
4,5-Difluoro-2-methoxyphenol 96%
4,5-Difluoro-2-methoxyphenol
Formule: C₇H₆F₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD14706859
Numéro CAS: 246029-17-4