Imprimer
4-Fluoro-2,5-dimethylphenol 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC910227-1G PC910227-250MG
APOSPC910227-1GEA 221 EUR
APOSPC910227-1G APOSPC910227-250MG
4-Fluoro-2,5-dimethylphenol 95%
4-Fluoro-2,5-dimethylphenol
Formule: C₈H₉FO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD23111064
Numéro CAS: 196519-58-1
UN: 2923
ADR: 8+6.1,III