Imprimer
2-Chloro-5-fluoropyridin-4-ol 96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2-Chloro-5-fluoro-pyridin-4-ol
PC910219-1G PC910219-5G
APOSPC910219-1GEA 74.1 EUR
APOSPC910219-1G APOSPC910219-5G
2-Chloro-5-fluoropyridin-4-ol 96%
2-Chloro-5-fluoropyridin-4-ol
Formule: C₅H₃ClFNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13189882
Numéro CAS: 1196153-96-4