7-Fluorobenzo[b]thiophene 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₈H₅FS Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD17169311 Numéro CAS: 346592-74-3 |