Imprimer
5-(3-Fluorophenyl)pyridin-2-amine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC909622-1G PC909622-5G
APOSPC909622-1GEA 190 EUR
APOSPC909622-1G APOSPC909622-5G
5-(3-Fluorophenyl)pyridin-2-amine 98%
5-(3-Fluorophenyl)pyridin-2-amine
Formule: C₁₁H₉FN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06802132
Numéro CAS: 866620-27-1