3-Fluoro-5-phenylpyridine 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₁H₈FN Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD14701970 Numéro CAS: 1214374-67-0 |