Imprimer
3-Fluoro-5-iodobenzaldehyde
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC9096-1G PC9096-5G
APOSPC9096-1GEA 169 EUR
APOSPC9096-1G APOSPC9096-5G
3-Fluoro-5-iodobenzaldehyde
3-Fluoro-5-iodobenzaldehyde
Formule: C₇H₄FIO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07779030
Numéro CAS: 914636-93-4