Imprimer
5-Bromo-7-fluorobenzofuran
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC909455-1G PC909455-250MG
APOSPC909455-1GEA 277 EUR
APOSPC909455-1G APOSPC909455-250MG
5-Bromo-7-fluorobenzofuran
5-Bromo-7-fluorobenzofuran
Formule: C₈H₄BrFO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09056787
Numéro CAS: 286836-04-2