Imprimer
6-(4-Trifluoromethoxyphenyl)picolinic acid 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 6-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]pyridine-2-carboxylic acid
PC909383-1G PC909383-250MG
APOSPC909383-1GEA 491 EUR
APOSPC909383-1G APOSPC909383-250MG
6-(4-Trifluoromethoxyphenyl)picolinic acid 95%
6-(4-Trifluoromethoxyphenyl)picolinic acid
Formule: C₁₃H₈F₃NO₃
Poids moléculaire: 283.203 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06410074
Numéro CAS: 887982-16-3