Imprimer
3-(4-Fluorophenyl)phenol 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC909236-1G PC909236-5G
APOSPC909236-1GEA 219 EUR
APOSPC909236-1G APOSPC909236-5G
3-(4-Fluorophenyl)phenol 98%
3-(4-Fluorophenyl)phenol
Formule: C₁₂H₉FO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06802305
Numéro CAS: 10540-41-7