Imprimer
4-(3-Fluorophenyl)phenol 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC909235-1G PC909235-5G
APOSPC909235-1GEA 219 EUR
APOSPC909235-1G APOSPC909235-5G
4-(3-Fluorophenyl)phenol 97%
4-(3-Fluorophenyl)phenol
Formule: C₁₂H₉FO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06802291
Numéro CAS: 64465-61-8