Imprimer
4-(2-Fluorophenyl)phenol 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC909233-1G PC909233-250MG
APOSPC909233-1GEA 538 EUR
APOSPC909233-1G APOSPC909233-250MG
4-(2-Fluorophenyl)phenol 97%
4-(2-Fluorophenyl)phenol
Formule: C₁₂H₉FO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06802292
Numéro CAS: 321-62-0