Imprimer
(3-Fluoro-benzoylamino)-acetic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC909034-1G PC909034-250MG
APOSPC909034-1GEA 364 EUR
APOSPC909034-1G APOSPC909034-250MG
(3-Fluoro-benzoylamino)-acetic acid 97%
(3-Fluoro-benzoylamino)-acetic acid
Formule: C₉H₈FNO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00479174
Numéro CAS: 366-47-2