Imprimer
5-Chloro-6-fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-one 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC908991-100MG PC908991-250MG
APOSPC908991-100MGEA 29 EUR
APOSPC908991-100MG APOSPC908991-250MG
5-Chloro-6-fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-one 95+%
5-Chloro-6-fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
Formule: C₉H₆ClFO
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD13190260
Numéro CAS: 881190-94-9