Imprimer
N-Methyl-1-(4-(trifluoromethyl)phenyl)methanamine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC908954-25G PC908954-5G
APOSPC908954-25GEA 301 EUR
APOSPC908954-25G APOSPC908954-5G
N-Methyl-1-(4-(trifluoromethyl)phenyl)methanamine 97%
N-Methyl-1-(4-(trifluoromethyl)phenyl)methanamine
Formule: C₉H₁₀F₃N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115411
Numéro CAS: 90390-11-7