Imprimer
1-(3,4-Difluorophenyl)ethanol 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC908932-1G PC908932-5G
APOSPC908932-1GEA 21.9 EUR
APOSPC908932-1G APOSPC908932-5G
1-(3,4-Difluorophenyl)ethanol 98%
1-(3,4-Difluorophenyl)ethanol
Formule: C₈H₈F₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08442288
Numéro CAS: 321318-21-2