Imprimer
5-Fluoroisophthalic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC908867-1G PC908867-5G
APOSPC908867-1GEA 97.3 EUR
APOSPC908867-1G APOSPC908867-5G
5-Fluoroisophthalic acid 97%
5-Fluoroisophthalic acid
Formule: C₈H₅FO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00230551
Numéro CAS: 1583-66-0