Imprimer
N-(2,3-Difluorobenzyl)-N-methylamine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC908829-1G PC908829-5G
APOSPC908829-1GEA 284 EUR
APOSPC908829-1G APOSPC908829-5G
N-(2,3-Difluorobenzyl)-N-methylamine 95%
N-(2,3-Difluorobenzyl)-N-methylamine
Formule: C₈H₉F₂N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12147620
Numéro CAS: 906645-41-8