Imprimer
4-Fluoro-2-(methylsulphonyl)aniline 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC908779-1G PC908779-5G
APOSPC908779-1GEA 127 EUR
APOSPC908779-1G APOSPC908779-5G
4-Fluoro-2-(methylsulphonyl)aniline 95%
4-Fluoro-2-(methylsulphonyl)aniline
Formule: C₇H₈FNO₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13191582
Numéro CAS: 1197193-21-7