Imprimer
6-Bromo-2,3,4-trifluorobenzoic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC908777-1G PC908777-250MG PC908777-5G
APOSPC908777-1GEA 165 EUR
APOSPC908777-1G APOSPC908777-250MG APOSPC908777-5G
6-Bromo-2,3,4-trifluorobenzoic acid 98%
6-Bromo-2,3,4-trifluorobenzoic acid
Formule: C₇H₂BrF₃O₂
Poids moléculaire: 254.989 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09910412
Numéro CAS: 530145-53-0