Imprimer
N-Ethyl-2,3-difluorobenzenemethanamine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC908769-1G PC908769-5G
APOSPC908769-1GEA 270 EUR
APOSPC908769-1G APOSPC908769-5G
N-Ethyl-2,3-difluorobenzenemethanamine 95%
N-Ethyl-2,3-difluorobenzenemethanamine
Formule: C₉H₁₁F₂N
Poids moléculaire: 171.187 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12147622
Numéro CAS: 1152832-76-2