Imprimer
6-Chloro-5-fluoro-2-methylpyrimidin-4-ol 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC908766-1G PC908766-250MG
APOSPC908766-1GEA 85.7 EUR
APOSPC908766-1G APOSPC908766-250MG
6-Chloro-5-fluoro-2-methylpyrimidin-4-ol 97%
6-Chloro-5-fluoro-2-methylpyrimidin-4-ol
Formule: C₅H₄ClFN₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD23099034
Numéro CAS: 105806-14-2