Imprimer
3-(2,6-Difluorophenyl)propanoic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC908697-1G PC908697-5G
APOSPC908697-1GEA 270 EUR
APOSPC908697-1G APOSPC908697-5G
3-(2,6-Difluorophenyl)propanoic acid 98%
3-(2,6-Difluorophenyl)propanoic acid
Formule: C₉H₈F₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06823978
Numéro CAS: 167683-63-8