Imprimer
1-(3',4'-Difluorophenyl)ethylamine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 1-(3,4-Difluorophenyl)ethanamine
PC908669-1G PC908669-5G
APOSPC908669-1GEA 88.6 EUR
APOSPC908669-1G APOSPC908669-5G
1-(3',4'-Difluorophenyl)ethylamine 97%
1-(3',4'-Difluorophenyl)ethylamine
Formule: C₈H₉F₂N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04116333
Numéro CAS: 276875-21-9