Imprimer
2,2,2-Trifluoro-1-(furan-2-yl)ethanone 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC908598-1G PC908598-250MG
APOSPC908598-1GEA 244 EUR
APOSPC908598-1G APOSPC908598-250MG
2,2,2-Trifluoro-1-(furan-2-yl)ethanone 95%
2,2,2-Trifluoro-1-(furan-2-yl)ethanone
Formule: C₆H₃F₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07380746
Numéro CAS: 18207-47-1