Imprimer
7-Bromo-5-fluoroindoline-2,3-dione 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC908520-1G PC908520-250MG PC908520-5G
APOSPC908520-1GEA 93 EUR
APOSPC908520-1G APOSPC908520-250MG APOSPC908520-5G
7-Bromo-5-fluoroindoline-2,3-dione 98%
7-Bromo-5-fluoroindoline-2,3-dione
Formule: C₈H₃BrFNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03150727
Numéro CAS: 380431-78-7