Imprimer
2-Bromo-6-fluoropyridin-3-ol 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC908484-1G PC908484-250MG
APOSPC908484-1GEA 50.2 EUR
APOSPC908484-1G APOSPC908484-250MG
2-Bromo-6-fluoropyridin-3-ol 95%
2-Bromo-6-fluoropyridin-3-ol
Formule: C₅H₃BrFNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18257625
Numéro CAS: 1256822-94-2